Få mere at vide
Saltsyre, 10% v/v aq. soln.
Beskrivelse
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs til bleg gul væske |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar med vand. |
| IUPAC navn | hydrogenchlorid |
| Formel vægt | 36.46 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hydrochloric acid: 10.0%; Water: 90.0% |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid