Få mere at vide
Saltsyre 1 N, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13235433 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
1 L
Artikelnummer.
13235433 1 L
1 options
Artikelnummer. 13235433 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 5620.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Volumetrisk løsning
  • Management of Change (MOC) kategori = NI
  • Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Standardisering ved 25 °C kan spores til NIST Standard referencemateriale
Tekniske data
Udseende Bestå test
Opløsningens udseende Bestå test
CAS 7647-01-0
Tungmetaller ≤ 0,5 ppm
Emballage Plastflaske
Normalitet 0.995 - 1.005
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
FN nummer 1789
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46