Få mere at vide
Saltsyre, 1,0N opløsning, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537814 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. 15537814
Brand: Avantor J.T.Baker 032507
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produceret under GMP retningslinjer, men hvortil der ikke findes USP/NF-kompendier for produktet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Navn note 1.0N Solution
CAS 7647-01-0
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.00kg
Mængde 19 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46
Grad Bioteknologisk reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.