Få mere at vide
Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Artikelnummer. p-4824746
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 11333777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035642.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Saltsyre, 0,5N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn klor
SMIL Cl
Tekniske data
Udseende Colorless liquid
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Formel vægt 36.46
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 4.13%; Water: 95.87%