Få mere at vide
Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
Beskrivelse
Saltsyre, 0,5N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether. |
| Formel vægt | 36.46 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hydrochloric acid: 4.13%; Water: 95.87% |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrochloric acid, 0.5N Standardized Solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid