Få mere at vide
Saltsyre, 0,5 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963123
Mængde:
5 L
10 L
Emballage:
PE
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Artikelnummer. 11963123
Brand: Chem-Lab CL05.0310.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, titreringer, ASTM D-94, D-128
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Koncentration 18.23g HCl / 1L H2O
Tæthed 1.01g/mL
Emballage PE
Normalitet 0.5N (±0.001 at 20°C)
Mængde 10 L
FN nummer UN1789
Formel vægt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: HCl/H2O