Få mere at vide
Saltsyre, 0,1N volumetrisk opløsning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598334 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyflaske med smal mund
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15598334
Brand: Avantor J.T.Baker 562102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Navn note 0.1N Volumetric Solution
Emballage Polyflaske med smal mund
Specifik vægtfylde 1L = 0.00kg
Mængde 1 L
IUPAC navn klor
Formel vægt 36.46
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.