Få mere at vide
Hydrochloric acid, 0.1N Standardized Solution
Artikelnummer. 11393777
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393777 1 L -
11383777 4 L 4 L
11373777 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035644.K2
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Saltsyre, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water, methanol,ethanol and ether
Mængde 1 L
Formel vægt 36.46
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 0.826%; Water: 99.174%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1N Standardized Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid