missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saltsyre, 0,1M/l opløsning, Scharlab

Artikelnummer. 11312485
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11312485

Brand: Scharlab AC07461000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Anvendes i analytisk kemi som laboratoriereagens.

  • Molekylformel: HCl
  • Molær masse: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr.: 231-595-7
  • Molaritet: 0,5 mol/l

Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus calciumcarbonat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).

Tekniske data

CAS 7647-01-0
Sammensætning 1mL = 0.003646g HCl
Koncentration 0.1mol/L
Tæthed 1.00g/cm3 
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Normalitet 0.1N
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.