Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 M, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11484789 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11484789
Brand: Reagecon 3002100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.2.2) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Saltsyre, 0,1 M, EP-kvalitet, Reagecon™ er en klar til brug volumetrisk opløsning med 3,646 g HCl pr. 1L vand til brug som laboratoriereagens.
Saltsyre (HCl) er en ætsende, stærk mineralsyre med mange anvendelsesmuligheder, herunder som laboratoriereagens, i kloridproduktion, som neutraliseringsmiddel for baser og som katalysator og opløsningsmiddel i organisk syntese.
Denne opløsning fremstilles ved at fortynde 100mL 1M saltsyre i 1L vand, hvor 1M saltsyre fremstilles ved at fortynde 103g saltsyre i 1L vand.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Produktet, der er klar til brug, eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske løsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen chloride
pH 1
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.1M
Lugt Lugtfri
Emballage Indlysende manipulation
Damptryk 190mmHg at 25°C
Analysecertifikat Yes
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Normalitet 0.1N
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn klor
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100mL of 1M hydrochloric acid diluted in 1L water