Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 M, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10269480 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
PolyCube (HDPE)
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269480 10 L PolyCube (HDPE) 10 L
1 options
Artikelnummer. 10269480 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7038.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod en NIST Standard referencemateriale, natriumkarbonat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.0997 to 0.1003mol/L
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.5 ppm
Emballage PolyCube (HDPE)
Renhedsgrad noter Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalitet 0.1N
Mængde 10 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.