Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <2 |
| Sammensætning | Hydrochloric Acid 0.1mol/L Propanol-2 |
| Koncentration | 3.646g HCl/l C3H8O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
| Tæthed | 0.79g/mL |
| Lugt | 2-Propanol |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l in Propanol-2
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid