Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 0,1M, Chem-Lab
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Saltsyre er en ætsende, stærk mineralsyre med mange industrielle anvendelser. Det er en farveløs, meget skarp opløsning af hydrogenchlorid (HCl) i vand. Det bruges ofte i pH-bufferopløsninger, til regenerering af ionbytterharpikser og til fremstilling af chlorider og syntese af organiske produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Sammensætning | 3.646g HCl per 1L H2O |
| Koncentration | 0.1mol/L |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Emballage | Polyethylen |
| Normalitet | 0.1N (±0.0002, 20°C) |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | ClH |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: HCl/H2O