Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 0.1 N Standard Solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Koncentration | 0.0998 to 0.1002N (20°C) |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Emballage | Plast dåse |
| Specifik vægtfylde | 1 |
| Mængde | 25 L |
| Vis mere |