Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 0.1 N Standardløsning |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100,0 °C |
| Koncentration | 0,0998 til 0,1002N (20 °C) |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Emballage | Plastikflaske |
| Specifik vægtfylde | 1 |
| Mængde | 1 L |
| Show More |
Safety and Handling
- Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid