Få mere at vide
Saltsyre, 0,1 N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10083943 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10647282 1 L Glasflaske 1 L
15294614 10 L Plast tromle 10 L
15204624 25 L Plast dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10083943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124200025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs
Navn note 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kogepunkt 100.0°C
Koncentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1
Mængde 2.5 L
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid