Få mere at vide
Saltsyre, 0,04M, Chem-Lab
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Koncentration | 1.4584g HCl / 1L H2O |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Emballage | PE |
| Normalitet | 0.04N (±0.00008 at 20°C) |
| Mængde | 5 L |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur