Få mere at vide
Saltsyre, 0,04M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953143
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Artikelnummer. 11953143
Brand: Chem-Lab CL05.0332.9025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug i titreringer - TMAR TA-TAC bestemmelse i henhold til AFNOR T.90.036
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn klor
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Koncentration 1.4584g HCl / 1L H2O
Tæthed 1.00g/mL
Emballage PE
Normalitet 0.04N (±0.00008 at 20°C)
Mængde 25 L
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Formel vægt 36.46g/mol