Få mere at vide
Saltsyre, 0,01M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10065472
Mængde:
20 L
Emballage:
EP
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. 10065472
Brand: Chem-Lab CL05.0304.9520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, titreringer, ASTM D-4047
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Koncentration 0.365g HCl / 1L H2O
Tæthed 1.00g/mL
Emballage EP
Normalitet 0.01N (±0.00002 at 20°C)
Mængde 20 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn klor
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol