Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 0.0100 N (N/100), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750254
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
Cubitainer
Artikelnummer. Mængde Emballage
31750254 10 L Cubitainer
1 options
Artikelnummer. 31750254 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R359000010F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogen chloride
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Opløsningens udseende Farveløs væske
CAS min % 98.0, 0.1
Koncentration 0,00995 til 0,01005 N
CAS Max % 100.0, 0.1
Emballage Cubitainer
Assay Procent Noter Normal at 20°C
Mængde 10 L
Synonym hydrochloric acid
Grad Laboratory