Få mere at vide
Kulbrinteblanding (C8-C40) 547 500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310627
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310627 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310627 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000547HE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 629-78-7
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Tetracontane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL