Få mere at vide
Kulbrinteblanding (C6-C20) 595 1000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326799
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326799 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326799 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000595ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 112-95-8, 544-76-3, 110-54-3, 593-45-3
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL