Få mere at vide
Kulbrintevindue, der definerer standardblanding 500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317887
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317887 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317887 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000288HE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
CAS 629-94-7, 630-04-6, 593-49-7, 629-78-7, 7194-84-5, 630-03-5
Analyt- eller komponentnavne Heneicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Phytane∣Pristane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Heneicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL