Beskrivelse
Brug til silikonisering af glasoverflader Thermo Scientific™ Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske. Denne kortkædede, klare polymere silikonevæske består primært af dichloroctamethyltetrasiloxan og er opløselig i organiske opløsningsmidler. Når de påføres glas, kvarts eller lignende produkter, reagerer de uhydrolyserede klorer, der er til stede på kæden, med overfladesilanoler og danner en neutral, hydrofob og tæt bundet film over hele overfladen. Den er fremragende til at modificere metaller, visse plasttyper, keramik og fiberoptik.
Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske er sur, og der skal udvises forsigtighed for at undgå korrosion af metal, der kommer i kontakt med væsken.
Væsken er kun sur under påføring; efter påføring er overfladen neutral.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Silikoniserende glasoverflader |
| Standard komponenter | 1,7-dichlor-1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyltetrasiloxan |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Mængde | 480 ml |
| Opbevaring | Stuetemperatur |
| Produkttype | Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske |
Sikkerhed og håndtering
- Surfasil, 480 mL
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.