Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske
Artikelnummer. 11507590 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120 ml
480 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11507590 120 ml Hver
11531094 480 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Materialet er brandfarligt, før der dannes film, og der dannes HCl-dampe i dets anvendelse. Væsken er sur under påføring, og der skal udvises forsigtighed for at undgå korrosion af metal, der kommer i kontakt med væsken. Efter påføring er overfladen neutral.
Artikelnummer. 11507590 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS42800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Materialet er brandfarligt, før der dannes film, og der dannes HCl-dampe i dets anvendelse. Væsken er sur under påføring, og der skal udvises forsigtighed for at undgå korrosion af metal, der kommer i kontakt med væsken. Efter påføring er overfladen neutral.
Brug til silikonisering af glasoverflader Thermo Scientific™ Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske.
Brug til silikonisering af glasoverflader Thermo Scientific™ Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske. Denne kortkædede, klare polymere silikonevæske består primært af dichloroctamethyltetrasiloxan og er opløselig i organiske opløsningsmidler. Når de påføres glas, kvarts eller lignende produkter, reagerer de uhydrolyserede klorer, der er til stede på kæden, med overfladesilanoler og danner en neutral, hydrofob og tæt bundet film over hele overfladen. Den er fremragende til at modificere metaller, visse plasttyper, keramik og fiberoptik.
Yderligere produktinformation
Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske er sur, og der skal udvises forsigtighed for at undgå korrosion af metal, der kommer i kontakt med væsken.
Væsken er kun sur under påføring; efter påføring er overfladen neutral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Ætsende for øjne/hud/luftveje
Standard komponenter 1,7-dichlor-1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyltetrasiloxan
Mængde 120 ml
Produkttype Kulbrinteopløselig silikoniseringsvæske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Surfasil, 120 mL.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.