Få mere at vide
Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrobromic Acid Solution (in Acetic Acid) |
| Mængde | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.BrH/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H |
| Formel vægt | 139.9473 |