Få mere at vide
Hydrobromsyre, ACS-reagens, ca. 48% opløsning i vand
Artikelnummer. 10761434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761434 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10025870 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 DKK
    2276.15 DKK / 2.5 L
    Spare 68.85 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hydrobromsyre, 47,0 til 49,0%, BrH, CAS Number-10035-10-6, 7732-18-5, syre bromhydrique, acido bromidrico, anhydrus hydrobromsyre, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, hydrobromsyre, hydrobromid, hydrogenbromid, 2,5 L, 126,0 grader. C til 128,0 grader. C, CHEBI:47266 | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC navn hydrogenbromid
SMIL Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Farveløs til gul
Smeltepunkt -11,0 °C
Kogepunkt 126,0 °C til 128,0 °C
Tæthed 1.4800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 5 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,002% maks.
Specifik vægtfylde 1.48
Mængde 2.5 L
Lineær formel HBr
Fysisk form Væske
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Merck Index 15, 4816
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 80.9
Procent renhed 47,0 til 49,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.