Få mere at vide
Hydrobromsyre, purum p.a., Solstice
Description
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrobromic Acid |
| Tæthed | 1,49 g/ml ved 25 °C |
| Damptryk | 8 mmHg (25 °C), 320 psi (21,1 °C) |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | 1788 |
| Beilstein | 3587158 |
| Formel vægt | 80,91 g/mol |
| Procent renhed | ≥48% |
| Grad | purum pa |