Få mere at vide
Hydrobromic acid, Purum p.a., ≥48%, Honeywell™
Artikelnummer. 16665753 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
15 L
Artikelnummer.
16665753 15 L
1 options
Artikelnummer. 16665753 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1873015L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Light Yellow
CAS 7732-18-5
Smeltepunkt -11°C
Kogepunkt 126°C (1,013 hPa)
CAS min % ≥ 50%
CAS Max % <70%
Tæthed 1.490 g/cm3 (20°C)
Mængde 15 L
Molekylær formel H2O
Lineær formel HBr
Beilstein 3587158
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn water
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Grad Reagent