Få mere at vide
Hydrobromic Acid-d Solution (48 wt. % in D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrobromic Acid-d |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/BrH/h1H/i/hD |
| Formel vægt | 80.9324 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.48 |