Få mere at vide
Hydrobromsyre, ACS-reagens, 48%, Solstice
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrobromic acid |
| Farve | Lysegul |
| CAS | 7732-18-5 |
| Smeltepunkt | -11 °C |
| Kogepunkt | 126 °C (1.013 hPa) |
| CAS min % | ≥ 50% |
| CAS Max % | <70% |
| Tæthed | 1,490 g/cm³ (20 °C) |
| Mængde | 10 L |
| Molekylær formel | H2O |
| Show More |