Få mere at vide
Hydrobromsyre, ACS, 47,0-49,0%
Artikelnummer. 11445190
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445190 4 x 1 L 4 L
11374217 250 mL 250ml
11384217 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036694.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Luftfølsom | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Hydrobromidsyre er et uundværligt råmateriale til organiske mellemprodukter, uorganiske lægemidler, lysfølsomme materialer, farvestoffer og medicin. Det bruges også til fremstilling af bromforbindelser. Det bruges som et vigtigt middel i de industrielle processer til isomerisering, polymerisering, hydratisering og dehydrering og esterificeringsreaktioner. Det spiller en væsentlig rolle for udvindingen af kviksølv fra cinnebar malm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMIL Br
Tekniske data
Udseende Farveløs til bleg gul væske
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.49
Følsomhed Luftfølsom
Damptryk 22500 hPa (16876 mm Hg) ved 20 °C
Analyseprocentområde 47.0-49.0%
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 3587158
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Blandet i vand.
IUPAC navn hydrogenbromid
Formel vægt 80.92
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%