Få mere at vide
Hydrobromsyre, ACS, 47,0-49,0%
Beskrivelse
Hydrobromidsyre er et uundværligt råmateriale til organiske mellemprodukter, uorganiske lægemidler, lysfølsomme materialer, farvestoffer og medicin. Det bruges også til fremstilling af bromforbindelser. Det bruges som et vigtigt middel i de industrielle processer til isomerisering, polymerisering, hydratisering og dehydrering og esterificeringsreaktioner. Det spiller en væsentlig rolle for udvindingen af kviksølv fra cinnebar malm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs til bleg gul væske |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrobromic acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1,49 g/cm3 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Damptryk | 22500 hPa (16876 mm Hg) ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 47.0-49.0% |
| Mængde | 250 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Beilstein | 3587158 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid