Få mere at vide
Hydrobromsyre, 99,9999% (metalbasis), 48% w/w fugt sol.
Artikelnummer. 11361588
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361588 100 mL 100ml
11351588 5 mL 5ml
11325819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010991.AE
 Begrænset vare
På lager
Luftfølsom | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Hydrobromidsyre bruges til fremstilling af uorganiske bromider af zink, calcium og natrium. Det bruges som en katalysator i nogle alkyleringsreaktioner. Inden for metallurgi anvendes det til udvinding af visse malme. Yderligere anvendes det som et reagens til spaltning af visse etherbindinger eller som et bromeringsmiddel i organiske transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMIL Br
Tekniske data
Udseende Farveløs til bleg gul væske
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1,49 g/cm3
Følsomhed Luftfølsom
Damptryk 22500 hPa (16876 mm Hg)
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Beilstein 3587158
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn hydrogenbromid
Formel vægt 80.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%