Få mere at vide
Hydrobromsyre, 99,9999% (metalbasis), 48% w/w fugt sol.
Artikelnummer. 11351588
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351588 5 mL 5ml
11361588 100 mL 100ml
11325819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010991.AA
 Begrænset vare
På lager
Luftfølsom | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Hydrobromidsyre bruges til fremstilling af uorganiske bromider af zink, calcium og natrium. Det bruges som en katalysator i nogle alkyleringsreaktioner. Inden for metallurgi anvendes det til udvinding af visse malme. Yderligere anvendes det som et reagens til spaltning af visse etherbindinger eller som et bromeringsmiddel i organiske transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMIL Br
Tekniske data
Udseende Colorless to pale yellow liquid
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.49
Følsomhed Luftfølsom
Damptryk 22500 hPa (16876mm Hg)
Analyseprocentområde 99.9999% (metals basis)
Mængde 5 mL
Fysisk form Væske
Beilstein 3587158
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn hydrogenbromid
Formel vægt 80.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid