Få mere at vide
Hydrobromic acid, 99.9999% (metals basis), 48% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11325819
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 11325819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010991.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Luftfølsom
Hydrobromidsyre bruges til fremstilling af uorganiske bromider af zink, calcium og natrium. Det bruges som en katalysator i nogle alkyleringsreaktioner. Inden for metallurgi anvendes det til udvinding af visse malme. Yderligere anvendes det som et reagens til spaltning af visse etherbindinger eller som et bromeringsmiddel i organiske transformationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMIL Br
Tekniske data
Udseende Colorless to pale yellow liquid
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.49
Følsomhed Luftfølsom
Damptryk 22500 hPa (16876mm Hg)
Analyseprocentområde 99.9999% (metals basis)
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Beilstein 3587158
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn bromane
Formel vægt 80.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%