Få mere at vide
Hydrobromsyre, 48% w/w aq. sol.
Artikelnummer. 11356469
Skift visning
Mængde:
940 mL
4 x 940 mL
Pakningsstørrelse:
3760ml
940ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356469 4 x 940 mL 3760ml
11346469 940 mL 940ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014036.AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.15 DKK
    1235.65 DKK / 3760ml
    Spare 137.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10035-10-6 | BrH | 80,91 g/mol
Hydrobromidsyre er et uundværligt råmateriale til organiske mellemprodukter, uorganiske lægemidler, lysfølsomme materialer, farvestoffer og medicin. Det bruges også til fremstilling af bromforbindelser. Det bruges som et vigtigt middel i de industrielle processer af isomerisering, polymerisering, hydratisering og dehydrering og esterificeringsreaktioner. Det spiller en væsentlig rolle for udvindingen af kviksølv fra cinnebar malm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC navn hydrogenbromid
SMIL Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic acid
Tæthed 1.49 g/mL
Følsomhed Luftfølsom
Mængde 4 x 940 mL
Fysisk form Væske
Beilstein 3587158
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 80.92