Få mere at vide
Hydrobromsyre, 48%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | lt;1 |
| Farve | Gul |
| Smeltepunkt | -11 °C |
| Kogepunkt | 126 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 8mm Hg 25 |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 80,9 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid