Få mere at vide
Hydrobromic Acid 47%, Supelco™
Artikelnummer. 15853850
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15853850 1 L
1 options
Artikelnummer. 15853850 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
For analysis EMSURE™ ACS,ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic Acid 47%
Smeltepunkt -11°C
Kogepunkt 126°C/1013 hPa
Tæthed 1.49 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L