Få mere at vide
Hydrobromic Acid 47%, Supelco™
Artikelnummer. 15886830
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15886830 2.5 L 2.5 L
15876830 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886830 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003042500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic Acid 47%
Smeltepunkt -11°C
Kogepunkt 126°C/1013 hPa
Tæthed 1.49 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Procent renhed ≥47% (acidimetric)
Grad Ungraded