Få mere at vide
Hydrobromidsyre, 47 % til 49 %, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577784 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15577784 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15567784 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15577784 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 016003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMIL Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic Acid
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.50kg
Renhedsgrad noter Opfylder ACS' krav til kemikalier i reagensen
Mængde 4 L
IUPAC navn bromane
Formel vægt 80.92
Procent renhed 47 til 49%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens