Få mere at vide
Hydrobromsyre (47-48% i vandbaseret opløsning), TRC
Artikelnummer. 30406079
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30406079 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30406079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH714585100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Molekylær formel HBr
Mængde 100 mL
Synonym Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
InChI formel InChI=1S/BrH/h1H
SMIL Br
IUPAC navn Bromane
Molekylvægt (g/mol) 80.91
Formel vægt 79.9262
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 47-48 %