Få mere at vide
Hydrobromic Acid, 47.0%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15816840
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15816840 1 L
15806840 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15816840 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003061000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-10-6
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogen bromide solution
IUPAC navn hydrogen bromide
SMIL Br
Tekniske data
Smeltepunkt −11°C
Kogepunkt 126°C (1013 hPa)
Tæthed 1.49 g/cm3 (at 20°C)
Emballage Glass Bottle
Damptryk 10.6 hPa (20°C)
Analyseprocentområde ≥ 47%
Mængde 1 L