Få mere at vide
Hydrobromidsyre 44-49 %, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11974101 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974101 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11974101 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A471500
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
pH lt;1
Farve Gul
CAS 10035-10-6
Smeltepunkt -11 °C
Kogepunkt 126 °C
Damptryk 8mm Hg 25
Mængde 500 mL
Molekylær formel BrH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL Br
IUPAC navn hydrogenbromid
Molekylvægt (g/mol) 80.91
Formel vægt 80,9 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrobromic acid 44-49%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.