Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 9 V fordampningsvandbad med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16609385
Temperaturområde:
25 °C til 100 °C
Artikelnummer. 16609385
Brand: Lauda™ L003068
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordampningsvandbad til skånsomt damparbejde
  • Temperaturjustering via drejeknap med temperaturskala
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Beskyttelse mod vandmangel
  • Justerbar vandstandsregulator, sibund og ringsæt som standard
  • Badeindretning, låg, sigteplade og varmelegeme i rustfrit stål
  • Alle huldæksler består af et flerdelt ringsæt og er aftagelige
  • Ringsæt i flere dele af varmebestandig plast
  • Indvendigt hul er tilvejebragt på dækrammen for at rumme en stativstang
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: 25 til 100° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 3± K
    • Varmeeffekt max: 1,5 kW
    • Strømforbrug maks.: 1,5 kW
    • Strømforbrug: 16 A
    • Størrelse på bad (Ø ): 131 mm
    • Antal badeåbninger: 6
    • Samlede mål (B x D x H): 982 x 232 x 190 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Temperaturområde 25 °C til 100 °C
    Spænding 230 V