Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 5 V fordampningsvandbad med CEE7/7 stik
Temperaturområde:
25 °C til 100 °C
Beskrivelse
- Temperaturjustering via drejeknap med temperaturskala
- 1-punkts temperaturregulator
- Beskyttelse mod vandmangel
- Justerbar vandstandsregulator, sibund og ringsæt som standard
- Badeindretning, låg, sigteplade og varmelegeme i rustfrit stål
- Dækramme og flerdelt ringsæt er aftagelige
- Ringsæt i flere dele af varmebestandig plast
- Indvendigt hul på dækrammen for at rumme en stativstang
- Arbejdstemperaturområde: 25 til 100° C
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
- Temperaturstabilitet: 3± K
- Varmeeffekt max: 1 kW
- Strømforbrug maks.: 1 kW
- Strømforbrug: 16 A
- Størrelse på bad (Ø ): 192 mm
- Antal badeåbninger: 1
- Samlede mål (B x D x H): 342 x 400 x 180 mm
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | 25 °C til 100 °C |
| Spænding | 230 V |