Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 4 vandbad med CEE7/7 stik
Temperaturområde:
25 °C til 100 °C
Beskrivelse
- TFT-display med overskuelig visning af alle procesdata
- Indstilling og visning af temperaturværdier i trin på 0,1 °C
- Indstilling af timerens tidsværdier i timer (h) og minutter (min)
- Membrantastatur med kortfattede symboler
- Digital sætpunktsjustering
- Justerbare triggerpunkter for over- og undertemperaturalarmer op til max
- +/- 10 K
- Temperaturvisning kan skiftes fra° C til° F
- 1-punkts temperaturregulator
- Optisk og akustisk alarm for lavt niveau og over/ander temperatur samt for sensorbrud/kortslutning
- Elektronisk overvågning af temperaturregulatoren
- Tre applikationsspecifikke timerfunktioner
- Badeindretning, låg, sigteplade og varmelegeme i rustfrit stål
- Badekar med afløbsventil
- Varmeisolerende låg lavet af rustfrit stål, dobbeltvægget med indvendig krumning forhindrer kondensat i at dryppe tilbage i beholdere
- Låg og perforeret bakke som standard
- Arbejdstemperaturområde: 25 til 100° C
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
- Temperaturstabilitet: 0,1± K
- Varmeeffekt max: 0,5 kW
- Størrelse på bad (B x D x H): 245 x 100 x 165 mm
- Badvolumen min/max: 1,9 / 3,5 L
- Samlede mål (B x D x H): 340 x 290 x 275 mm
- Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | 25 °C til 100 °C |
| Spænding | 230 V |