Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 24 vandbad med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16699335
Skift visning
Temperaturområde:
25 °C til 100 °C
Artikelnummer. Temperaturområde
16699335 25 °C til 100 °C
1 options
Artikelnummer. 16699335 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L002904
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Enkelt at betjene vandbad
  • TFT-display med overskuelig visning af alle procesdata
  • Indstilling og visning af temperaturværdier i trin på 0,1 °C
  • Indstilling af timerens tidsværdier i timer (h) og minutter (min)
  • Membrantastatur med kortfattede symboler
  • Digital sætpunktsjustering
  • Justerbare triggerpunkter for over- og undertemperaturalarmer op til max
  • +/- 10 K
  • Temperaturvisning kan skiftes fra° C til° F
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Optisk og akustisk alarm for lavt niveau og over/ander temperatur samt for sensorbrud/kortslutning
  • Elektronisk overvågning af temperaturregulator
  • Tre applikationsspecifikke timerfunktioner
  • Badeindretning, låg, siplade og varmeelement er fremstillet i rustfrit stål
  • Badekar med afløbsventil
  • Varmeisolerende låg lavet af rustfrit stål, dobbeltvægget med indvendig krumning forhindrer kondensat i at dryppe tilbage i beholdere
  • Låg og perforeret bakke som standard
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: 25 til 100° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,1± K
    • Varmeeffekt max: 1,5 kW
    • Størrelse på bad (B x D x H): 600 x 245 x 165 mm
    • Badvolumen min/max: 11,3 / 20,9 L
    • Samlede mål (B x D x H): 700 x 440 x 275 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Temperaturområde 25 °C til 100 °C
    Spænding 230 V