Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 20 SOW rystevandsbad med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16659345
Skift visning
Temperaturområde:
25 °C til 80 °C
Artikelnummer. Temperaturområde
16659345 25 °C til 80 °C
1 options
Artikelnummer. 16659345 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L002910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Rystevandbad til nøjagtigt reproducerbare temperaturer
  • Letlæselig LED-display
  • Indstilling og visning af temperaturværdier i trin på 0,1 °C
  • Membrantastatur med kortfattede symboler
  • Digital sætpunktsjustering
  • Hastighed trinløst justerbar, belastningsuafhængig, med skånsomt styret opstart
  • 1-punkts temperaturregulator
  • overtemperaturbeskyttelse til drift med ikke-brændbare væsker og vandmangelbeskyttelse
  • Elektronisk overvågning af temperaturregulator
  • Kølebatteri som standard
  • Rysteapparat med skånsom opstart og overbelastningsbeskyttet
  • Rysteanordning er styret på korrosionsbestandige specialkuglelejer
  • Orbital rystende bevægelse
  • Rystekurven kan nemt fjernes til rengøringsformål
  • Dækramme med kondenskanal
  • Badekar med afløbsventil
  • Varmeisolerende låg lavet af rustfrit stål, dobbeltvægget med indvendig krumning forhindrer kondensat i at dryppe tilbage i beholdere
  • Badeindretning, låg, rystekurv og varmelegeme i rustfrit stål
  • Låg og perforeret bakke som standard
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: 25 til 80° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,1± K
    • Varmeeffekt max: 1,5 kW
    • Strømforbrug maks.: 1,5 kW
    • Strømforbrug: 10 A
    • Størrelse på bad (B x D x H): 450 x 300 x 160 mm
    • Samlede mål (B x D x H): 635 x 505 x 400 mm
    • Rysteamplitude: 14 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Temperaturområde 25 °C til 80 °C
    Spænding 230 V