Få mere at vide
Lauda™ Hydro H 2 P Tissue Float Bad med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16639385
Skift visning
Temperaturområde:
25 °C til 80 °C
Artikelnummer. Temperaturområde
16639385 25 °C til 80 °C
1 options
Artikelnummer. 16639385 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vævsflydebad til strækning og tørring af afskårne vævsprøver
  • Temperaturangivelse ved kontroltermometer ved karkant
  • Temperaturjustering via drejeknap med temperaturskala
  • 1-punkts temperaturregulator
  • Beskyttelse mod vandmangel
  • alu badekar interiør, sort anodiseret
  • Styretermometer med holder som standard
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: 25 til 80° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,5± K
    • Varmeeffekt max: 0,3 kW
    • Strømforbrug maks.: 0,3 kW
    • Strømforbrug: 16 A
    • Størrelse på bad (Ø x H): 200 x 60 mm
    • Samlede mål (B x D x H): 280 x 280 x 100 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Temperaturområde 25 °C til 80 °C
    Spænding 230 V